(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
OR480252-10G
OR480252-1G
OR480252-5G
APOSOR480252-10GEA
1050
EUR
APOSOR480252-10G
APOSOR480252-1G
APOSOR480252-5G
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formel:
C₉H₈ClNO Molecular Weight: 181,62 g/mol Schmelzpunkt: 41…43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445710 CAS-Nummer: 170737-93-6 |