(2-Brom-3-pyridinyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480253-10G
OR480253-1G
OR480253-5G
APOSOR480253-10GEA
651
EUR
APOSOR480253-10G
APOSOR480253-1G
APOSOR480253-5G
(2-Brom-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Brom-3-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08276300 CAS-Nummer: 131747-54-1 |