7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
OR480254-1G OR480254-500MG OR480254-5G
APOSOR480254-1GEA 315 EUR
APOSOR480254-1G APOSOR480254-500MG APOSOR480254-5G
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel: C₁₀H₁₃N
Molecular Weight: 147.2200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03004622
CAS-Nummer: 207451-81-8