(5-Chlor-3-pyridinyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480255-1G
OR480255-250MG
APOSOR480255-1GEA
71.2
EUR
APOSOR480255-1G
APOSOR480255-250MG
(5-Chlor-3-pyridinyl)methanol 97%
(5-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆ClNO Molecular Weight: 143,5709 g/mol Schmelzpunkt: 26…28 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09743969 CAS-Nummer: 22620-34-4 |