(3-Chloropyridin-4-yl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR480260-1G OR480260-250MG OR480260-5G
APOSOR480260-1GEA 98.6 EUR
APOSOR480260-1G APOSOR480260-250MG APOSOR480260-5G
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol 98%
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09910243
CAS-Nummer: 79698-53-6