4-(1-Hydroxyimino-2-methylpropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480271-10G OR480271-1G OR480271-5G
APOSOR480271-10GEA 745 EUR
APOSOR480271-10G APOSOR480271-1G APOSOR480271-5G
4-(1-Hydroxyimino-2-methylpropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4-(1-Hydroxyimino-2-methylpropylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₅H₂₇N₃O₄
Molecular Weight: 313,4 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226633
CAS-Nummer: 913264-41-2