(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480274-1G OR480274-250MG OR480274-500MG
APOSOR480274-1GEA 582 EUR
APOSOR480274-1G APOSOR480274-250MG APOSOR480274-500MG
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid 95%
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12028051
CAS-Nummer: 1177318-00-1