(H-Homocys-OH)₂
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-HoCystine-OH, (2S)-2-Amino-4-[[(3S)-3-amino-4-hydroxy-4-oxo-butyl]disulphanyl]butanoic acid, (H-HoCys-OH)2
OR480428-100G
OR480428-25G
APOSOR480428-100GEA
304
EUR
APOSOR480428-100G
APOSOR480428-25G
(H-Homocys-OH)₂
(H-Homocys-OH)₂
Formel:
C₈H₁₆N₂O₄S₂ Molecular Weight: 268,36 g/mol Schmelzpunkt: 281…284 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020391 CAS-Nummer: 626-72-2 |