2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-DL-3-tBu-Ala-OH, H-β-tBu-DL-Ala-OH
OR480463-1G OR480463-5G
APOSOR480463-1GEA 157 EUR
APOSOR480463-1G APOSOR480463-5G
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid
Formel: C₇H₁₅NO₂
Molecular Weight: 145,202 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066078
CAS-Nummer: 106247-35-2