DL-Homoserin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-DL-Hser-OH, (±)-2-Amino-4-hydroxybuttersäure, (±)-Homoserin
OR480476-100G
OR480476-25G
APOSOR480476-100GEA
287
EUR
APOSOR480476-100G
APOSOR480476-25G
DL-Homoserin 95%
DL-Homoserin
Formel:
C₄H₉NO₃ Molecular Weight: 119,12 g/mol Schmelzpunkt: 187…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002618 CAS-Nummer: 1927-25-9 |