2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480496-1G OR480496-250MG
APOSOR480496-1GEA 157 EUR
APOSOR480496-1G APOSOR480496-250MG
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile
Formel: C₈H₃ClN₂S
Molecular Weight: 194.6408 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743933
CAS-Nummer: 80945-83-1