2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480498-5G
APOSOR480498-5GEA
125
EUR
APOSOR480498-5G
2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
2,5-Dichlorobenzothiazole
Formel:
C₇H₃Cl₂NS Molecular Weight: 204,0764 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044024 CAS-Nummer: 2941-48-2 |