5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-2-chlorobenzo[d]thiazole
OR480532-1G
OR480532-5G
APOSOR480532-1GEA
78.3
EUR
APOSOR480532-1G
APOSOR480532-5G
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Formel:
C₇H₃BrClNS Molecular Weight: 248,53 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09749227 CAS-Nummer: 824403-26-1 |