(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-tert-butyl pyrrolidin-2-ylmethylcarbamate, (S)-tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate
OR480535-25G OR480535-5G
APOSOR480535-25GEA 725 EUR
APOSOR480535-25G APOSOR480535-5G
(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine 95%
(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 200,2780 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06796572
CAS-Nummer: 141774-70-1