2-Chlorethyltoluol-4-sulfonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloroethyl p-toluenesulphonate
OR480570-100G
APOSOR480570-100GEA 162 EUR
APOSOR480570-100G
2-Chlorethyltoluol-4-sulfonat 97%
2-Chlorethyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₉H₁₁ClO₃S
Molecular Weight: 234,7 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000970
CAS-Nummer: 80-41-1