N-Phenylglycin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid
OR480573-100G OR480573-25G OR480573-250G OR480573-500G
APOSOR480573-100GEA 81.2 EUR
APOSOR480573-100G APOSOR480573-25G APOSOR480573-250G APOSOR480573-500G
N-Phenylglycin 97%
N-Phenylglycin
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.17 g/mol
Schmelzpunkt: 121…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014009
CAS-Nummer: 103-01-5