[(2-Bromethoxy)methyl]benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480582-100G OR480582-25G
APOSOR480582-100GEA 0 EUR
APOSOR480582-100G APOSOR480582-25G
[(2-Bromethoxy)methyl]benzol 97%
[(2-Bromethoxy)methyl]benzol
Formel: C₉H₁₁BrO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321307
CAS-Nummer: 1462-37-9