3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480583-25G OR480583-5G
APOSOR480583-25GEA 215 EUR
APOSOR480583-25G APOSOR480583-5G
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C6H4BrN3
Molecular Weight: 198.0201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832893
CAS-Nummer: 55405-67-9