4-Ethoxybenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480584-25G
APOSOR480584-25GEA
84.1
EUR
APOSOR480584-25G
4-Ethoxybenzoylchlorid 98%
4-Ethoxybenzoylchlorid
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184,62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000688 CAS-Nummer: 16331-46-7 UN: 3261 ADR: 8,II |