2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR480586-100G
APOSOR480586-100GEA 179 EUR
APOSOR480586-100G
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan 98%
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan
Formel: C₆H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 195,06 g/mol
Siedepunkt: 67…70 °C
Dichte: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006567
CAS-Nummer: 33884-43-4