Tetrabrom-p-benzochinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromanil, Tetrabromchinon, p-Bromanil, 2,3,5,6-Tetrabrom-1,4-benzochinon, Tetrabrom-1,4-benzochinon
OR480592-25G OR480592-100G
APOSOR480592-25GEA 162 EUR
APOSOR480592-25G APOSOR480592-100G
Tetrabrom-p-benzochinon 95%
Tetrabrom-p-benzochinon
Formel: C₆Br₄O₂
Molecular Weight: 423.68 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013785
CAS-Nummer: 488-48-2