L-Prolinbenzylester -hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Pro-OBzl.HCl
OR480596-100G OR480596-25G
APOSOR480596-100GEA 69.6 EUR
APOSOR480596-100G APOSOR480596-25G
L-Prolinbenzylester -hydrochlorid 98%
L-Prolinbenzylester -hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Molecular Weight: 241.72 g/mol
Schmelzpunkt: 148…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039002
CAS-Nummer: 16652-71-4