(S)-(-)-1,2-Epoxypropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-(-)-Methyloxiran, (S)-(-)-Propenoxid, (S)-(-)-Propylenoxid
OR480600-100G OR480600-25G
APOSOR480600-100GEA 0 EUR
APOSOR480600-100G APOSOR480600-25G
(S)-(-)-1,2-Epoxypropan 97%
(S)-(-)-1,2-Epoxypropan
Formel: C₃H₆O
Molecular Weight: 58,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064312
CAS-Nummer: 16088-62-3