1-Naphthylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Aminonaphthalin
OR480601-250G
OR480601-25G
OR480601-100G
APOSOR480601-250GEA
144
EUR
APOSOR480601-250G
APOSOR480601-25G
APOSOR480601-100G
1-Naphthylamin 98%
1-Naphthylamin
Formel:
C₁₀H₉N Molecular Weight: 143.19 g/mol Siedepunkt: 300 Schmelzpunkt: 50 Flammpunkt: 156 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004016 CAS-Nummer: 134-32-7 Merck Index: 12,06485 |