4-Methyl-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Fomepizole
OR480607-100G
OR480607-25G
OR480607-500G
APOSOR480607-100GEA
219
EUR
APOSOR480607-100G
APOSOR480607-25G
APOSOR480607-500G
4-Methyl-1H-pyrazol 98%
4-Methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₆N₂ Molecular Weight: 82,11 g/mol Siedepunkt: 99…100 °C/6mmHg Dichte: 0,99 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005245 CAS-Nummer: 7554-65-6 UN: 1760 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...