2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480608-25G
OR480608-5G
APOSOR480608-25GEA
302
EUR
APOSOR480608-25G
APOSOR480608-5G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₁₃H₁₀N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00219254 CAS-Nummer: 4105-21-9 |