(Nitromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR480613-1G
OR480613-25G
OR480613-5G
APOSOR480613-1GEA
53.8
EUR
APOSOR480613-1G
APOSOR480613-25G
APOSOR480613-5G
(Nitromethyl)benzene 95%
(Nitromethyl)benzene
Formel:
C₇H₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053440 CAS-Nummer: 622-42-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |