(4-Methoxyphenoxy)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Methoxyphenoxy)acetic acid
OR480633-100G
APOSOR480633-100GEA
266
EUR
APOSOR480633-100G
(4-Methoxyphenoxy)essigsäure 98%
(4-Methoxyphenoxy)essigsäure
Formel:
(C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH Molecular Weight: 182,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014360 CAS-Nummer: 1877-75-4 |