L-Pipecolsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480636-100G
OR480636-25G
APOSOR480636-100GEA
0
EUR
APOSOR480636-100G
APOSOR480636-25G
L-Pipecolsäure 97%
L-Pipecolsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005981 CAS-Nummer: 3105-95-1 |