4-Methoxy-1-naphthaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methoxy-1-naphthalincarbaldehyd
OR480638-100G OR480638-25G
APOSOR480638-100GEA 311 EUR
APOSOR480638-100G APOSOR480638-25G
4-Methoxy-1-naphthaldehyd 95%
4-Methoxy-1-naphthaldehyd
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004006
CAS-Nummer: 15971-29-6