2-Amino-5-methoxybenzonitril 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-5-methoxy-benzonitrile
OR480639-5G
APOSOR480639-5GEA
115
EUR
APOSOR480639-5G
2-Amino-5-methoxybenzonitril 94%
2-Amino-5-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O Molecular Weight: 148,1600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05149280 CAS-Nummer: 23842-82-2 |