3-Methoxy-p-toluidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methyl-m-anisidin, 5-Amino-2-methylanisol, 3-Methoxy-4-methylanilin, 4-Amino-2-methoxytoluol, 1-Amino-3-methoxy-4-methylbenzol
OR480640-25G OR480640-5G
APOSOR480640-25GEA 207 EUR
APOSOR480640-25G APOSOR480640-5G
3-Methoxy-p-toluidin 95%
3-Methoxy-p-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.18 g/mol
Siedepunkt: 250
Schmelzpunkt: 58
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025371
CAS-Nummer: 16452-01-0