3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480644-5G
APOSOR480644-5GEA 503 EUR
APOSOR480644-5G
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid 95%
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₂Br₂O₂S
Molecular Weight: 285.95 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01006744
CAS-Nummer: 7311-68-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable