(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (1S,2R)-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
OR480654-1G OR480654-5G
APOSOR480654-1GEA 21.9 EUR
APOSOR480654-1G APOSOR480654-5G
(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid 98%
(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₄ClNO
Molecular Weight: 151.6345 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11618003
CAS-Nummer: 200352-28-9