Pempidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin
OR480665-25G
APOSOR480665-25GEA 155 EUR
APOSOR480665-25G
Pempidin 97%
Pempidin
Formel: C₁₀H₂₁N
Molecular Weight: 155,28 g/mol
Siedepunkt: 187…188 °C
Dichte: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006493
CAS-Nummer: 79-55-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III