6-Nitrobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Nitro-1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one
OR480666-25G OR480666-1G OR480666-5G
APOSOR480666-25GEA 116 EUR
APOSOR480666-25G APOSOR480666-1G APOSOR480666-5G
6-Nitrobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxide 95%
6-Nitrobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxide
Formel: C₇H₄N₂O₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 22952-24-5