(3-Bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480678-10G OR480678-2.5G
APOSOR480678-10GEA 585 EUR
APOSOR480678-10G APOSOR480678-2.5G
(3-Bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester 97%
(3-Bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₉H₁₅BrN₂O₃
Molecular Weight: 279,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08741480
CAS-Nummer: 109770-82-3