2-(2-Bromphenyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR480688-100G
APOSOR480688-100GEA 183 EUR
APOSOR480688-100G
2-(2-Bromphenyl)ethanol 98%
2-(2-Bromphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 97 °C/0,675mmHg
Dichte: 1,483 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00093566
CAS-Nummer: 1074-16-4