Isoquinoline-7-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR48070-1G
OR48070-250MG
APOSOR48070-1GEA
122
EUR
APOSOR48070-1G
APOSOR48070-250MG
Isoquinoline-7-carbonitrile
Isoquinoline-7-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₆N₂ Molecular Weight: 154.1680 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699231 CAS-Nummer: 223671-92-9 |