4-Bromresorcin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromresorcinol
OR480711-10G OR480711-25G OR480711-5G
APOSOR480711-10GEA 94.4 EUR
APOSOR480711-10G APOSOR480711-25G APOSOR480711-5G
4-Bromresorcin 95%
4-Bromresorcin
Formel: C₆H₅BrO₂
Molecular Weight: 189,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002272
CAS-Nummer: 6626-15-9