4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR480714-25G OR480714-5G
APOSOR480714-25GEA 261 EUR
APOSOR480714-25G APOSOR480714-5G
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyd
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,1479 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037443
CAS-Nummer: 41438-18-0