3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Bromo-4-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR480728-25G
OR480728-5G
APOSOR480728-25GEA
759
EUR
APOSOR480728-25G
APOSOR480728-5G
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆BrClO₃S Molecular Weight: 285,536 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03989643 CAS-Nummer: 23094-96-4 UN: 1759 ADR: 8,III |