6-Chlorpyrimidin-4,5-diamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine, 6-Chloro-4,5-diaminopyrimidine
OR480730-5G
APOSOR480730-5GEA 106 EUR
APOSOR480730-5G
6-Chlorpyrimidin-4,5-diamin 95%
6-Chlorpyrimidin-4,5-diamin
Formel: C₄H₅ClN₄
Molecular Weight: 144,5600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023270
CAS-Nummer: 4316-98-7