5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480733-25G OR480733-5G
APOSOR480733-25GEA 763 EUR
APOSOR480733-25G APOSOR480733-5G
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide 97%
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonamide
Formel: C₉H₈ClNO₂S₂
Molecular Weight: 261.75 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210142
CAS-Nummer: 190659-59-7