3-(Bromomethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480743-25G OR480743-5G
APOSOR480743-25GEA 105 EUR
APOSOR480743-25G APOSOR480743-5G
3-(Bromomethyl)benzoic acid 95%
3-(Bromomethyl)benzoic acid
Formel: C8H7BrO2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045839
CAS-Nummer: 6515-58-8