Boc-Lys(Fmoc)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-epsilon-FMOC-N-alpha-BOC-L-Lysine
OR480747-25G
APOSOR480747-25GEA 71.2 EUR
APOSOR480747-25G
Boc-Lys(Fmoc)-OH 97%
Boc-Lys(Fmoc)-OH
Formel: C₂₆H₃₂N₂O₆
Molecular Weight: 468,55 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00062032
CAS-Nummer: 84624-27-1