2-Brom-5-hydroxybenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR480751-25G
APOSOR480751-25GEA 157 EUR
APOSOR480751-25G
2-Brom-5-hydroxybenzonitril 95%
2-Brom-5-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄BrNO
Molecular Weight: 198,0200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08061922
CAS-Nummer: 189680-06-6