2,6-Dichloropyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480754-5G
APOSOR480754-5GEA
148
EUR
APOSOR480754-5G
2,6-Dichloropyrimidine-4-carboxylic acid 97%
2,6-Dichloropyrimidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02933142 CAS-Nummer: 16492-28-7 |