5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480765-5G
APOSOR480765-5GEA 140 EUR
APOSOR480765-5G
5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
Molecular Weight: 195,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03410308
CAS-Nummer: 10406-05-0