5-Nitro-1,2-benzisoxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480767-1G
APOSOR480767-1GEA 119 EUR
APOSOR480767-1G
5-Nitro-1,2-benzisoxazol 97%
5-Nitro-1,2-benzisoxazole
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molecular Weight: 164,1200 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659648
CAS-Nummer: 39835-28-4